missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 3015.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_034684.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 16175 |
Name | IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15983888
|
enQuireBio™
QP10448-EC-2UG |
2 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15963888
|
enQuireBio™
QP10448-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15953888
|
enQuireBio™
QP10448-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973888
|
enQuireBio™
QP10448-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_034684.2 | |
IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SAPYTYQSDL RYKLMKLVRQ KFVMNDSLNQ TIYQDVDKHY LSTTWLNDLQ QEVKFDMYAY SSGGDDSKYP VTLKISDSQL FVSAQGEDQP VLLKELPETP KLITGSETDL IFFWKSINSK NYFTSAAYPE LFIATKEQSR VHLARGLPSM TDFQIS | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
16175 | |
Research Use Only | |
IL1A | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine D10S cells is less than 2 pg/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 108 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |