Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Chitinase domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Chitinase domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10054-ba-50ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972808
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001136153.1
Chitinase domain-containing protein 1
Research Use Only
Chid1
Recombinant Protein
Baculovirus
TLSKSDAKKA ASKMLLEKTQ FSDKPVQDRG LVVTDIKAED VVLEHRSYCS SRARERNFAG EVLGYVTPWN SHGYDVAKVF GSKFTQISPV WLQLKRRGRE MFEITGLHDV DQGWMRAVKK HAKGVRIVPR LLFEDWTYDD FRNVLDSEDE IEELSKTVAQ VAKNQHFDGF VVEVWSQLLS QKHVGLIHML THLAEALHQA RLLVILVIPP AVTPGTDQLG MFTHKEFEQL APILDGFSLM TYDYSTSQQP GPNAPLSWIR ACVQVLDPKS QWRSKILLGL NFYGMDYAAS KDAREPVIGA RYVQTLKDHR PRVVWDSQAA EHFFEYKKNR GGRHVVFYPT LKSLQVRLEL ARELGVGVSI WELGQGLDYF YDLL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
68038
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol