Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Chitinase domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Chitinase domain-containing protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
625.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001136153.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 68038 |
Name | Chitinase domain-containing protein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962808
|
enQuireBio™
QP10054-BA-20UG |
20 μg |
625.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952808
|
enQuireBio™
QP10054-BA-100UG |
100 μg |
1735.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972808
|
enQuireBio™
QP10054-BA-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_001136153.1 | |
Chitinase domain-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
68038 | |
Research Use Only | |
Chid1 | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
TLSKSDAKKA ASKMLLEKTQ FSDKPVQDRG LVVTDIKAED VVLEHRSYCS SRARERNFAG EVLGYVTPWN SHGYDVAKVF GSKFTQISPV WLQLKRRGRE MFEITGLHDV DQGWMRAVKK HAKGVRIVPR LLFEDWTYDD FRNVLDSEDE IEELSKTVAQ VAKNQHFDGF VVEVWSQLLS QKHVGLIHML THLAEALHQA RLLVILVIPP AVTPGTDQLG MFTHKEFEQL APILDGFSLM TYDYSTSQQP GPNAPLSWIR ACVQVLDPKS QWRSKILLGL NFYGMDYAAS KDAREPVIGA RYVQTLKDHR PRVVWDSQAA EHFFEYKKNR GGRHVVFYPT LKSLQVRLEL ARELGVGVSI WELGQGLDYF YDLL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |