Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human XPB GST (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18306587 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
2 μg
Packungsgröße:
2 Mikrogramm
Artikelnummer. 18306587
Marke: Novus Biologicals™ H00002071P012ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2071
Molekulargewicht M.W. (Theoretical): 115.7 kDa
Menge 2 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias Basic transcription factor 2 89 kDa subunit, BTF2, BTF2 p89, DNA excision repair protein ERCC-3, DNA repair protein complementing XP-B cells, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementationgroup 3 (xeroderma pigmentosum group B complementing), GTF2H, RAD25, TFIIH, TFIIH basal transcription factor complex 89 kDa subunit, TFIIH basal transcription factor complex helicase XPB subunit, TFIIH p89, Xeroderma pigmentosum group B-complementing protein, xeroderma pigmentosum, complementation group B, XPBC, XPBTFIIH 89 kDa subunit
Gensymbol ERCC3
Forschungskategorie Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein XPB