Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human UBE2R1/CDC34 Protein
Artikelnummer. 18604337 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
100 μg
1000 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1000 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 18604337
Marke: Novus Biologicals™ NBP261361100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Recombinant Protein
Data is not available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung A 0.2 μm filtered concentrated solution in 50 mM HEPES, pH 7.0, 125 mM NaCl, 10 % Glycerol, 1 mM DTT.
Gen-ID (Entrez) 997
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 26.7 kDa
Menge 100 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration Less than 0.1 EU/μg of UBE2R1/CDC34 as determined by LAL method.
Gen-Alias cell division cycle 34, cell division cycle 34 homolog (S. cerevisiae), E2-CDC34, EC 6.3.2.19, UBC3, UBE2R1UBCH3, ubiquitin carrier protein, ubiquitin-conjugating enzyme E2 R1, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-32 kDa complementing, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-CDC34, Ubiquitin-protein ligase R1
Gensymbol CDC34
Forschungskategorie Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE and HPLC
Protein UBE2R1/CDC34