missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRAIL R2 / CD262 / TNFRSF10B Protein
A DNA sequence encoding the Human TRAIL R2 / CD262 / TNFRSF10B, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 1155.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003833.4 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 8795 |
Name | TRAIL R2 / CD262 / TNFRSF10B Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15963638
|
enQuireBio™
QP10367-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983638
|
enQuireBio™
QP10367-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15953638
|
enQuireBio™
QP10367-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973638
|
enQuireBio™
QP10367-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_003833.4 | |
TRAIL R2 / CD262 / TNFRSF10B Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ESALITQQDL APQQRAAPQQ KRSSPSEGLC PPGHHISEDG RDCISCKYGQ DYSTHWNDLL FCLRCTRCDS GEVELSPCTT TRNTVCQCEE GTFREEDSPE MCRKCRTGCP RGMVKVGDCT PWSDIECVHK ES | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
8795 | |
Research Use Only | |
TNFRSF10B | |
rHusTRAIL-R2 reduced the production of LPS- induced TNF by its ability to neutralize endogenous TRAIL in fresh human PBMC. In this assay, endogenous TRAIL is induced during a 24 hour exposure to LPS (10 ng/mL) but in the presence of rHusTRAIL-R2, TRAIL-induced TNF is suppressed. | |
Human | |
Untagged | |
0.2um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |