Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFSF18 Protein
A DNA sequence encoding the Human TNFSF18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10373-ec-250ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15993658
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_005083.2
TNFSF18 Protein
Research Use Only
TNFSF18
The biological activity as determined by stimulation of IL-8 production using human PBMC is in a concentration range of 0.1-10 ng/ml.
Human
Untagged
0.2 m filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
8995
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
ETAKEPCMAK FGPLPSKWQM ASSEPPCVNK VSDWKLEILQ NGLYLIYGQV APNANYNDVA PFEVRLYKNK DMIQTLTNKS KIQNVGGTYE LHVGDTIDLI FNSEHQVLKN NTYWGIILLA NPQFIS
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.