missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFSF18 Protein
A DNA sequence encoding the Human TNFSF18, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 3115.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005083.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 8995 |
Name | TNFSF18 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15903668
|
enQuireBio™
QP10373-EC-5UG |
5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983658
|
enQuireBio™
QP10373-EC-20UG |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973658
|
enQuireBio™
QP10373-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15993658
|
enQuireBio™
QP10373-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_005083.2 | |
TNFSF18 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ETAKEPCMAK FGPLPSKWQM ASSEPPCVNK VSDWKLEILQ NGLYLIYGQV APNANYNDVA PFEVRLYKNK DMIQTLTNKS KIQNVGGTYE LHVGDTIDLI FNSEHQVLKN NTYWGIILLA NPQFIS | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
8995 | |
Research Use Only | |
TNFSF18 | |
The biological activity as determined by stimulation of IL-8 production using human PBMC is in a concentration range of 0.1-10 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 m filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |