Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF17 / BCMA Protein
A DNA sequence encoding the Human TNFRSF17 / BCMA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10365-ec-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15973628
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001183.2
TNFRSF17 / BCMA Protein
Research Use Only
TNFRSF17
The ED50 as determined by its ability to inhibit APRIL-mediated proliferation of anti-IgM stimulated murine B cells is no less than 40 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.5 M 104 IU/mg in the presence of 100 ng/ml human APRIL.
Human
Untagged
0.2 um filtered 30 % acetonitrile, 0.1 % TFA, lyophilized
608
100 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
AGQCSQNEYF DSLLHACIPC QLRCSSNTPP LTCQRYCNAS VTNSVKGTNA
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.