missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF17 / BCMA Protein
A DNA sequence encoding the Human TNFRSF17 / BCMA, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 3115.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001183.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 608 |
Name | TNFRSF17 / BCMA Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15903638
|
enQuireBio™
QP10365-EC-5UG |
5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983628
|
enQuireBio™
QP10365-EC-20UG |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973628
|
enQuireBio™
QP10365-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15993628
|
enQuireBio™
QP10365-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_001183.2 | |
TNFRSF17 / BCMA Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AGQCSQNEYF DSLLHACIPC QLRCSSNTPP LTCQRYCNAS VTNSVKGTNA | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
608 | |
Research Use Only | |
TNFRSF17 | |
The ED50 as determined by its ability to inhibit APRIL-mediated proliferation of anti-IgM stimulated murine B cells is no less than 40 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.5 M 104 IU/mg in the presence of 100 ng/ml human APRIL. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered 30 % acetonitrile, 0.1 % TFA, lyophilized |