Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIR domain-containing adapter molecule 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIR domain-containing adapter molecule 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10006-iv-50ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982738
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_891549.1
TIR domain-containing adapter molecule 1 Protein
Research Use Only
TICAM1
Recombinant Protein
E. coli
MACTGPSLPS AFDILGAAGQ DKLLYLKHKL KTPRPGCQGQ DLLHAMVLLK LGQETEARIS LEALKADAVA RLVARQWAGV DSTEDPEEPP DVSWAVARLY HLLAEEKLCP ASLRDVAYQE AVRTLSSRDD HRLGELQDEA RNRCGWDIAG DPGSIRTLQS NLGCLPPSSA LPSGTRSLPR PIDGVSDWSQ GCSLRSTGSP ASLASNLEIS QSPTMPFLSL HRSPHGPSKL CDDPQASLVP EPVPGGCQEP EEMSWPPSGE IASPPELPSS PPPGLPEVAP DATSTGLPDT PAAPETSTNY PVECTEGSAG PQSLPLPILE PVKNPCSVKD QTPLQLSVED TTSPNTKPCP PTPTTPETSP PPPPPPPSST PCSAHLTPSS LFPSSLESSS EQKFYNFVIL HARADEHIAL RVREKLEALG VPDGATFCED FQVPGRGELS CLQDAIDHSA FIILLLTSNF DCRLSLHQVN QAMMSNLTRQ GSPDCVIPFL PLESSPAQLS SDTASLLSGL VRLDEHSQIF ARKVANTFKP HRLQARKAMW RKEQDTRALR EQSQHLDGER MQAAALNAAY SAYLQSYLSY QAQMEQLQVA FGSHMSFGTG APYGARMPFG GQVPLGAPPP FPTWPGCPQP PPLHAWQAGT PPPPSPQPAA FPQSLPFPQS PAFPTASPAP PQSPGLQPLI IHHAQMVQLG LNNHMWNQRG SQAPEDKTQE AE
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
148022
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol