Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIR domain-containing adapter molecule 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIR domain-containing adapter molecule 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
630.00 CHF - 2255.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_891549.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 148022 |
Name | TIR domain-containing adapter molecule 1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962738
|
enQuireBio™
QP10006-IV-100UG |
100 μg |
2255.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982738
|
enQuireBio™
QP10006-IV-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15972738
|
enQuireBio™
QP10006-IV-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_891549.1 | |
TIR domain-containing adapter molecule 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
148022 | |
Research Use Only | |
TICAM1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MACTGPSLPS AFDILGAAGQ DKLLYLKHKL KTPRPGCQGQ DLLHAMVLLK LGQETEARIS LEALKADAVA RLVARQWAGV DSTEDPEEPP DVSWAVARLY HLLAEEKLCP ASLRDVAYQE AVRTLSSRDD HRLGELQDEA RNRCGWDIAG DPGSIRTLQS NLGCLPPSSA LPSGTRSLPR PIDGVSDWSQ GCSLRSTGSP ASLASNLEIS QSPTMPFLSL HRSPHGPSKL CDDPQASLVP EPVPGGCQEP EEMSWPPSGE IASPPELPSS PPPGLPEVAP DATSTGLPDT PAAPETSTNY PVECTEGSAG PQSLPLPILE PVKNPCSVKD QTPLQLSVED TTSPNTKPCP PTPTTPETSP PPPPPPPSST PCSAHLTPSS LFPSSLESSS EQKFYNFVIL HARADEHIAL RVREKLEALG VPDGATFCED FQVPGRGELS CLQDAIDHSA FIILLLTSNF DCRLSLHQVN QAMMSNLTRQ GSPDCVIPFL PLESSPAQLS SDTASLLSGL VRLDEHSQIF ARKVANTFKP HRLQARKAMW RKEQDTRALR EQSQHLDGER MQAAALNAAY SAYLQSYLSY QAQMEQLQVA FGSHMSFGTG APYGARMPFG GQVPLGAPPP FPTWPGCPQP PPLHAWQAGT PPPPSPQPAA FPQSLPFPQS PAFPTASPAP PQSPGLQPLI IHHAQMVQLG LNNHMWNQRG SQAPEDKTQE AE | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |