Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thrombopoietin / THPO Protein
A DNA sequence encoding the Human Thrombopoietin / THPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10387-ec-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15973698
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_000590.1
Thrombopoietin / THPO Protein
Research Use Only
IGFBP5
The ED50 as determined by its ability to inhibit IGF-II induced proliferation of MCF-7 cells is less than 0.4 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 2500 IU/mg in the presence of 15 ng/ml of rHuIGF-II.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.0, lyophilized
3488
25 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
LGSFVHCEPC DEKALSMCPP SPLGCELVKE PGCGCCMTCA LAEGQSCGVY TERCAQGLRC LPRQDEEKPL HALLHGRGVC LNEKSYREQV KIERDSREHE EPTTSEMAEE TYSPKIFRPK HTRISELKAE AVKKDRRKKL TQSKFVGGAE NTAHPRIISA PEMRQESEQG PCRRHMEASL QELKASPRMV PRAVYLPNCD RKGFYKRKQC KPSRGRKRGI CWCVDKYGMK LPGMEYVDGD FQCHTFDSSN VE
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.