missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Thrombopoietin / THPO Protein

A DNA sequence encoding the Human Thrombopoietin / THPO, was expressed in the hosts and tags indicated.

123.00 CHF - 2310.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_000590.1
Gen-ID (Entrez) 3488
Name Thrombopoietin / THPO Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15983698
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10387-EC-5UG
5 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15973698
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10387-EC-25UG
25 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15953698
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10387-EC-100UG
100 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15963698
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10387-EC-250UG
250 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_000590.1
Thrombopoietin / THPO Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
LGSFVHCEPC DEKALSMCPP SPLGCELVKE PGCGCCMTCA LAEGQSCGVY TERCAQGLRC LPRQDEEKPL HALLHGRGVC LNEKSYREQV KIERDSREHE EPTTSEMAEE TYSPKIFRPK HTRISELKAE AVKKDRRKKL TQSKFVGGAE NTAHPRIISA PEMRQESEQG PCRRHMEASL QELKASPRMV PRAVYLPNCD RKGFYKRKQC KPSRGRKRGI CWCVDKYGMK LPGMEYVDGD FQCHTFDSSN VE
Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
3488
Research Use Only
IGFBP5
The ED50 as determined by its ability to inhibit IGF-II induced proliferation of MCF-7 cells is less than 0.4 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 2500 IU/mg in the presence of 15 ng/ml of rHuIGF-II.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.0, lyophilized
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications