missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human TGF-beta RI/ALK-5 Isoform 1 Protein

Artikelnummer. p-7145941 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
250 μg
50 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18269443

Marke: Novus Biologicals™ NBP261985250UG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal hIgG-His-tag and corresponding to the amino acids 27-126 of Human TGF-beta RI/ALK-5 The Recombinant Human TGF-beta RI/ALK-5 Isoform 1 Protein is derived from Baculovirus. The Recombinant Human TGF-beta RI/ALK-5 Isoform 1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 0.5 mg/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) containing 10% glycerol.
Gen-ID (Entrez) 7046
Molekulargewicht 38 kDa
Menge 250 μg
Quelle Baculovirus
Lagerungsbedingungen Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per 1μg of protein (determined by LAL method)
Gensymbol TGFBR1
Kreuzreaktivität TGF-beta RI/ALK-5
Spezies Human
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%, by SDS-PAGE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt