missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Sorting Nexin 32 GST (N-Term) Protein Artikelnummer.: 18501982
Verfügbar ab: 30-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Novus Biologicals™ Recombinant Human Sorting Nexin 32 GST (N-Term) Protein

Artikelnummer. p-200078052 Alle ansehen Bio Techne Produkte
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18501982

Marke: Novus Biologicals™ H00254122P0110ug

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 254122
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 72.8 kDa
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias DKFZp761P1320, FLJ30934, MGC42112, MGC57276, SN x 6 B, sorting nexin 32, sorting nexin 6 B, sorting nexin-32, Sorting nexin-6 B
Gensymbol SNX32
Forschungskategorie Signal Transduction
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein Sorting Nexin 32
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Novus Biologicals™ Recombinant Human Sorting Nexin 32 GST (N-Term) Protein >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt