missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Sonic Hedgehog/Shh Protein

Artikelnummer. p-200083505 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18611996

Marke: Novus Biologicals™ NBP2352655ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Sonic Hedgehog/Shh protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by inducing alkaline phosphatase production of murine C3H/10T1/2 cells is less than 1 μg/mL, corresponding to a specific activity of > 1.0 x 10^3 IU/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q15465, Q15465, Q15465
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE, Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in 20 mM PB, pH 7.4, 150 mM NaCl.
Gen-ID (Entrez) 6469
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 19.8 kDa
Menge 5 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Endotoxin-Konzentration Less than 1 EU/μg of Sonic Hedgehog/Shh as determined by LAL method.
Gen-Alias HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS
Gensymbol SHH
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Forschungskategorie Biologically Active Proteins
Reinheits- oder Qualitätsgrad >98 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Protein Sonic Hedgehog/Shh
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt