Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SOD1 / Superoxide Dismutase Protein
A DNA sequence encoding the Human SOD1 / Superoxide Dismutase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10159-ec-20ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15992928
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_000445.1
SOD1 / Superoxide Dismutase Protein
Research Use Only
sod1
The potency per mg was determined by Pyrogallic Acid method and was found to be more than 1.0 M 104 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
6647
20 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
ATKAVCVLKG DGPVQGIINF EQKESNGPVK VWGSIKGLTE GLHGFHVHEF GDNTAGCTSA GPHFNPLSRK HGGPKDEERH VGDLGNVTAD KDGVADVSIE DSVISLSGDH CIIGRTLVVH EKADDLGKGG NEESTKTGNA GSRLACGVIG IAQ
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.