missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SOD1 / Superoxide Dismutase Protein

A DNA sequence encoding the Human SOD1 / Superoxide Dismutase, was expressed in the hosts and tags indicated.

123.00 CHF - 665.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_000445.1
Gen-ID (Entrez) 6647
Name SOD1 / Superoxide Dismutase Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992928
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10159-EC-20UG
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15982928
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10159-EC-100UG
100 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15902938
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10159-EC-250UG
250 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_000445.1
SOD1 / Superoxide Dismutase Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
ATKAVCVLKG DGPVQGIINF EQKESNGPVK VWGSIKGLTE GLHGFHVHEF GDNTAGCTSA GPHFNPLSRK HGGPKDEERH VGDLGNVTAD KDGVADVSIE DSVISLSGDH CIIGRTLVVH EKADDLGKGG NEESTKTGNA GSRLACGVIG IAQ
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
6647
Research Use Only
sod1
The potency per mg was determined by Pyrogallic Acid method and was found to be more than 1.0 M 104 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications