missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNAP25 / SUP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SNAP25 / SUP, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2280.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001309831.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 6616 |
Name | SNAP25 / SUP Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15953899
|
enQuireBio™
QP1354-EC-100UG |
100 μg |
505.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15973899
|
enQuireBio™
QP1354-EC-1MG |
1 mg |
2280.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15963899
|
enQuireBio™
QP1354-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983899
|
enQuireBio™
QP1354-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15993899
|
enQuireBio™
QP1354-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15903909
|
enQuireBio™
QP1354-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_001309831.1 | |
SNAP25 / SUP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6616 | |
Research Use Only | |
SNAP25 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAEDADMRNE LEEMQRRADQ LADESLESTR RMLQLVEESK DAGIRTLVML DEQGEQLERI EEGMDQINKD MKEAEKNLTD LGKFCGLCVC PCNKLKSSDA YKKAWGNNQD GVVASQPARV VDEREQMAIS GGFIRRVTND ARENEMDENL EQVSGIIGNL RHMALDMGNE IDTQNRQIDR IMEKADSNKT RIDEANQRAT KMLGSG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |