Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNAP25 / SUP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SNAP25 / SUP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP1354-ec-10ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15963899
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001309831.1
SNAP25 / SUP Protein
Research Use Only
SNAP25
Recombinant Protein
E. coli
MAEDADMRNE LEEMQRRADQ LADESLESTR RMLQLVEESK DAGIRTLVML DEQGEQLERI EEGMDQINKD MKEAEKNLTD LGKFCGLCVC PCNKLKSSDA YKKAWGNNQD GVVASQPARV VDEREQMAIS GGFIRRVTND ARENEMDENL EQVSGIIGNL RHMALDMGNE IDTQNRQIDR IMEKADSNKT RIDEANQRAT KMLGSG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6616
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol