Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Small Nuclear Ribonucleoprotein, 70kDa Protein
A cDNA sequence encoding the Small Nuclear Ribonucleoprotein, 70kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
119.00 CHF - 4920.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 6625
Name Small Nuclear Ribonucleoprotein, 70kDa Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol SNRNP70
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985459
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP14031-5UG
5 μg
119.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975459
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP14031-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965459
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP14031-1MG
1 mg
4920.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
6625
Research Use Only
SNRNP70
Human
His
U1-snRNP is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.5, 0.01mM EDTA and 0.02% SDS.
Small Nuclear Ribonucleoprotein, 70kDa Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MTQFLPPNLL ALFAPRDPIP YLPPLEKLPH EKHHNQPYCG IAPYIREFED PRDAPPPTRA ETREERMERK RREKIERRQQ EVETELKMWD PHNDPNAQGD AFKTLFVARV NYDTTESKLR REFEVYGPIK RIHMVYSKRS GKPRGYAFIE YEHERDMHSA YKHADGKKID GRRVLVDVER GRTVKGWRPR RLGGGLGGTR RGGADVNIRH SGRDDTSRYD ERPGPSPLPH RDRDRDRERE RRERSRERDK ERERRRSRSR DRRRRSRSRD KEERRRSRER SKDKDRDRKR RSSRSRERAR RERERKEELR GGGGDMAEPS EAGDAPPDDG PPGELGPDGP DGPEEKGRDR DRERRRSHRS ERERRRDRDR DRDRDREHKR GERGSERGRD EARGGGGGQD NGLEGLGNDS RDMYMESEGG DGYLAPENGY LMEAAPE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.