Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human SLC7A7 GST (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18657561 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
2 μg
Packungsgröße:
2 Mikrogramm
Artikelnummer. 18657561
Marke: Novus Biologicals™ H00009056P022ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9056
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 82.4 kDa
Menge 2 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias LAT3, LPI, Monocyte amino acid permease 2, MOP-2, solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 7, Solute carrier family 7 member 7, Y+L amino acid transporter 1, Y+LAT1, y+LAT-1y(+)L-type amino acid transporter 1
Gensymbol SLC7A7
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein SLC7A7