Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SerpinI1 / Neuroserpin Protein
A DNA sequence encoding the Human SerpinI1 / Neuroserpin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10160-ec-5ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15992938
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001116224.1
SerpinI1 / Neuroserpin Protein
Research Use Only
SERPINI1
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using rat C6 cells is less than 0.5 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 2000 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.5, lyophilized
5274
5 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
TGATFPEEAI ADLSVNMYNR LRATGEDENI LFSPLSIALA MGMMELGAQG STQKEIRHS MGYDSLKNGE EFSFLKEFSN MVTAKESQYV MKIANSLFVQ NGFHVNEEF LQMMKKYFNA AVNHVDFSQN VAVANYINKW VENNTNNLVK DLVSPRDFD AATYLALINA VYFKGNWKSQ FRPENTRTFS FTKDDESEVQ IPMMYQQGE FYYGEFSDGS NEAGGIYQVL EIPYEGDEIS MMLVLSRQEV PLATLEPLV KAQLVEEWAN SVKKQKVEVY LPRFTVEQEI DLKDVLKALG ITEIFIKDA NLTGLSDNKE IFLSKAIHKS FLEVNEEGSE AAAVSGMIAI SRMAVLYPQ VIVDHPFFFL IRNRRTGTIL FMGRVMHPET MNTSGHD
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.