missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human SerpinI1 / Neuroserpin Protein

A DNA sequence encoding the Human SerpinI1 / Neuroserpin, was expressed in the hosts and tags indicated.

123.00 CHF - 2310.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001116224.1
Gen-ID (Entrez) 5274
Name SerpinI1 / Neuroserpin Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992938
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10160-EC-5UG
5 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15982938
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10160-EC-25UG
25 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15962938
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10160-EC-100UG
100 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15972938
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10160-EC-250UG
250 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001116224.1
SerpinI1 / Neuroserpin Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
TGATFPEEAI ADLSVNMYNR LRATGEDENI LFSPLSIALA MGMMELGAQG STQKEIRHS MGYDSLKNGE EFSFLKEFSN MVTAKESQYV MKIANSLFVQ NGFHVNEEF LQMMKKYFNA AVNHVDFSQN VAVANYINKW VENNTNNLVK DLVSPRDFD AATYLALINA VYFKGNWKSQ FRPENTRTFS FTKDDESEVQ IPMMYQQGE FYYGEFSDGS NEAGGIYQVL EIPYEGDEIS MMLVLSRQEV PLATLEPLV KAQLVEEWAN SVKKQKVEVY LPRFTVEQEI DLKDVLKALG ITEIFIKDA NLTGLSDNKE IFLSKAIHKS FLEVNEEGSE AAAVSGMIAI SRMAVLYPQ VIVDHPFFFL IRNRRTGTIL FMGRVMHPET MNTSGHD
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
5274
Research Use Only
SERPINI1
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using rat C6 cells is less than 0.5 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 2000 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.5, lyophilized
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications