Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase 25 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase 25, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6739-ec-10ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16065490
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001258906.1
Serine / threonine-protein kinase 25 Protein
Research Use Only
STK25
Recombinant Protein
E. coli
MAHLRGFANQ HSRVDPEELF TKLDRIGKGS FGEVYKGIDN HTKEVVAIKI IDLEEAEDEI EDIQQEITVL SQCDSPYITR YFGSYLKSTK LWIIMEYLGG GSALDLLKPG PLEETYIATI LREILKGLDY LHSERKIHRD IKAANVLLSE QGDVKLADFG VAGQLTDTQI KRNTFVGTPF WMAPEVIKQS AYDFKADIWS LGITAIELAK GEPPNSDLHP MRVLFLIPKN SPPTLEGQHS KPFKEFVEAC LNKDPRFRPT AKELLKHKFI TRYTKKTSFL TELIDRYKRW KSEGHGEESS SEDSDIDGEA EDGEQGPIWT FPPTIRPSPH SKLHKGTALH SSQKPAEPVK RQPRSQCLST LVRPVFGELK EKHKQSGGSV GALEELENAF SLAEESCPGI SDKLMVHLVE RVQRFSHNRN HLTSTR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10494
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol