Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / threonine-protein kinase 25 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/threonine-protein kinase 25, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2280.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001258906.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 10494 |
Name | Serine / threonine-protein kinase 25 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16055490
|
enQuireBio™
QP6739-EC-100UG |
100 μg |
505.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16075490
|
enQuireBio™
QP6739-EC-1MG |
1 mg |
2280.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16065490
|
enQuireBio™
QP6739-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
16085490
|
enQuireBio™
QP6739-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
16095490
|
enQuireBio™
QP6739-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
16005500
|
enQuireBio™
QP6739-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_001258906.1 | |
Serine / threonine-protein kinase 25 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10494 | |
Research Use Only | |
STK25 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAHLRGFANQ HSRVDPEELF TKLDRIGKGS FGEVYKGIDN HTKEVVAIKI IDLEEAEDEI EDIQQEITVL SQCDSPYITR YFGSYLKSTK LWIIMEYLGG GSALDLLKPG PLEETYIATI LREILKGLDY LHSERKIHRD IKAANVLLSE QGDVKLADFG VAGQLTDTQI KRNTFVGTPF WMAPEVIKQS AYDFKADIWS LGITAIELAK GEPPNSDLHP MRVLFLIPKN SPPTLEGQHS KPFKEFVEAC LNKDPRFRPT AKELLKHKFI TRYTKKTSFL TELIDRYKRW KSEGHGEESS SEDSDIDGEA EDGEQGPIWT FPPTIRPSPH SKLHKGTALH SSQKPAEPVK RQPRSQCLST LVRPVFGELK EKHKQSGGSV GALEELENAF SLAEESCPGI SDKLMVHLVE RVQRFSHNRN HLTSTR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |