Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human R3HDML GST (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18593392 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
2 μg
Packungsgröße:
2 Mikrogramm
Artikelnummer. 18593392
Marke: Novus Biologicals™ H00140902P012ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 140902
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 55 kDa
Menge 2 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias Cysteine-rich secretory protein R3HDML, dJ881L22.3, MGC129564, peptidase inhibitor R3HDML, R3H domain (binds single-stranded nucleic acids) containing-like, R3H domain containing-like
Gensymbol R3HDML
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein R3HDML