Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLD4 Protein
A cDNA sequence encoding the POLD4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 57804 |
---|---|
Name | POLD4 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | POLD4 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992479
|
enQuireBio™
QP13092-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982479
|
enQuireBio™
QP13092-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972479
|
enQuireBio™
QP13092-100UG |
100 μg |
1735.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
57804 | |
Research Use Only | |
POLD4 | |
Human | |
His | |
The POLD4 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol and 2mM DTT. |
POLD4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGRKRLI TDSYPVVKRR EGPAGHSKGE LAPELGEEPQ PRDEEEAELE LLRQFDLAWQ YGPCTGITRL QRWCRAKQMG LEPPPEVWQV LKTHPGDPRF QCSLWHLYPL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |