missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human PIGU GST (N-Term) Protein

Artikelnummer. p-200077689 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18664461

Marke: Novus Biologicals™ H00128869Q0125ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 128869
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 32.89 kDa
Menge 25 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias bA346K17.2, CDC91 (cell division cycle 91, S. cerevisiae, homolog)-like 1, CDC91L1CDC91 cell division cycle 91-like 1 (S. cerevisiae), cell division cycle 91-like 1 protein, Cell division cycle protein 91-like 1, GAB1, GPI transamidase component PIG-U, GPI transamidase subunit, MGC40420, phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class U protein, phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class U, Protein CDC91-like 1
Gensymbol PIGU
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein PIGU
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt