Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Osteocrin Protein
A cDNA sequence encoding the Osteocrin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5645.00 CHF
Spezifikation
Name Osteocrin Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15912009
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12935-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15991999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12935-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15902009
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12935-1MG
1 mg
5645.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Osteocrin Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer, pH 4.0.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASHMVDVT TTEAFDSGVI DVQSTPTVRE EKSATDLTAK LLLLDELVSL ENDVIETKKK RSFSGFGSPL DRLSAGSVDH KGKQRKVVDH PKRRFGIPMD RIGRNRLSNS RG
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.