Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NNT1 Protein
A cDNA sequence encoding the NNT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 6775.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 23529
Name NNT1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol CLCF1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985188
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10794-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965188
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10794-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975188
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10794-1MG
1 mg
6775.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
23529
Research Use Only
CLCF1
Recombinant Protein
E. coli
MLNRTGDPGP GPSIQKTYDL TRYLEHQLRS LAGTYLNYLG PPFNEPDFNP PRLGAETLPR ATVDLEVWRS LNDKLRLTQN YEAYSHLLCY LRGLNRQAAT AELRRSLAHF CTSLQGLLGS IAGVMAALGY PLPQPLPGTE PTWTPGPAHS DFLQKMDDFW LLKELQTWLW RSAKDFNRLK KKMQPPAAAV TLHLGAHGF
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
NNT1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50, as measured in a cell proliferation assay using human TF?1 cells transfected with human CNTF R?, is less than 15ng/ml.
Human
Untagged
NNT-1 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered solution in Acetonitrile and TFA.