Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIF / GLIF Protein
A DNA sequence encoding the Human MIF / GLIF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10174-ec-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962968
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_002406.1
MIF / GLIF Protein
Research Use Only
MIF
The specific activity is determined by binding rhCD74 in a functional ELISA.
Human
His
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
4282
100 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MPMFIVNTNV PRASVPDGFL SELTQQLAQA TGKPPQYIAV HVVPDQLMAF GGSSEPCALC SLHSIGKIGG AQNRSYSKLL CGLLAERLRI SPDRVYINYY DMNAANVGWN NSTFALEHHH HHH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.