missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIF / GLIF Protein
A DNA sequence encoding the Human MIF / GLIF, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 2775.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002406.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4282 |
Name | MIF / GLIF Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972968
|
enQuireBio™
QP10174-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15992968
|
enQuireBio™
QP10174-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15962968
|
enQuireBio™
QP10174-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15982968
|
enQuireBio™
QP10174-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_002406.1 | |
MIF / GLIF Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPMFIVNTNV PRASVPDGFL SELTQQLAQA TGKPPQYIAV HVVPDQLMAF GGSSEPCALC SLHSIGKIGG AQNRSYSKLL CGLLAERLRI SPDRVYINYY DMNAANVGWN NSTFALEHHH HHH | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
4282 | |
Research Use Only | |
MIF | |
The specific activity is determined by binding rhCD74 in a functional ELISA. | |
Human | |
His | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |