Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MICA Protein
A DNA sequence encoding the Human MICA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10171-ec-10ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972958
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_000238.1
MICA Protein
Research Use Only
MICA
The specific activity is determined by binding MICA antibody in ELISA.
Human
His
0.2 um filtered 30 % Acetonitrile, 0.1% TFA, lyophilized
100507436
10 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MSYYHHHHHH DYDIPTTENL YFQGAMAPEF EPHSLRYNLT VLSWDGSVQS GFLTEVHLDG QPFLRCDRQK CRAKPQGQWA EDVLGNKTWD RETRDLTGNG KDLRMTLAHI KDQKEGLHSL QEIRVCEIHE DNSTRSSQHF YYDGELFLSQ NLETKEWTMP QSSRAQTLAM NVRNFLKEDA MKTKTHYHAM HADCLQELRR YLKSGVVLRR TVPPMVNVTR SEASEGNITV TCRASGFYPW NITLSWRQDG VSLSHDTQQW GDVLPDGNGT YQTWVATRIC QGEEQRFTCY MEHSGNHSTH PVPSGKVLVL QSHKLGCFGG
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.