missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MICA Protein
A DNA sequence encoding the Human MICA, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 2775.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000238.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 100507436 |
Name | MICA Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972958
|
enQuireBio™
QP10171-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15992958
|
enQuireBio™
QP10171-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15962958
|
enQuireBio™
QP10171-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15982958
|
enQuireBio™
QP10171-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_000238.1 | |
MICA Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSYYHHHHHH DYDIPTTENL YFQGAMAPEF EPHSLRYNLT VLSWDGSVQS GFLTEVHLDG QPFLRCDRQK CRAKPQGQWA EDVLGNKTWD RETRDLTGNG KDLRMTLAHI KDQKEGLHSL QEIRVCEIHE DNSTRSSQHF YYDGELFLSQ NLETKEWTMP QSSRAQTLAM NVRNFLKEDA MKTKTHYHAM HADCLQELRR YLKSGVVLRR TVPPMVNVTR SEASEGNITV TCRASGFYPW NITLSWRQDG VSLSHDTQQW GDVLPDGNGT YQTWVATRIC QGEEQRFTCY MEHSGNHSTH PVPSGKVLVL QSHKLGCFGG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
100507436 | |
Research Use Only | |
MICA | |
The specific activity is determined by binding MICA antibody in ELISA. | |
Human | |
His | |
0.2 um filtered 30 % Acetonitrile, 0.1% TFA, lyophilized |