Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAMP2 Protein
A cDNA sequence encoding the LAMP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | LAMP2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910729
|
enQuireBio™
QP12530-2UG |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15990719
|
enQuireBio™
QP12530-10UG |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15900729
|
enQuireBio™
QP12530-1MG |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
LAMP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
LAMP2 (0.94 mg/ml) is supplied in 16mM HEPES buffer pH 8.0, 130mM NaCl and 20% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MVCFRLFPVP GSGLVLVCLV LGAVRSYALE LNLTDSENAT CLYAKWQMNF TVRYETTNKT YKTVTISDHG TVTYNGSICG DDQNGPKIAV QFGPGFSWIA NFTKAASTYS IDSVSFSYNT GDNTTFPDAE DKGILTVDEL LAIRIPLNDL FRCNSLSTLE KNDVVQHYWD VLVQAFVQNG TVSTNEFLCD KDKTSTVAPT IHTTVPSPTT TPTPKEKPEA GTYSVNNGND TCLLATMGLQ LNITQDKVAS VININPNTTH STGSCRSHTA LLRLNSSTIK YLDFVFAVKN ENRFYLKEVN ISMYLVNGSV FSIANNNLSY WDAPLGSSYM CNKEQTVSVS GAFQINTFDL RVQPFNVTQG KYSTAQDCSA DDDNFLVPIA VGAALAGVLI LVLLAYFIGL KHHHAGYEQF |