Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL1F5 / IL36RN Protein
A DNA sequence encoding the Human IL1F5 / IL36RN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10343-ec-250ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15973558
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_036407.1
IL1F5 / IL36RN Protein
Research Use Only
IL36RN
The ED50 as determined by inhibiting IL-36 beta induced IL-8 secretion by human preadipocytes is less than 1.0 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 1000 IU/mg in the presence of 20 ng/ml of recombinant human IL-36 beta.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
26525
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
VLSGALCFRM KDSALKVLYL HNNQLLAGGL HAGKVIKGEE ISVVPNRWLD ASLSPVILGV QGGSQCLSCG VGQEPTLTLE PVNIMELYLG AKESKSFTFY RRDMGLTSSF ESAAYPGWFL CTVPEADQPV RLTQLPENGG WNAPITDFYF QQCD
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.