missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL1F5 / IL36RN Protein
A DNA sequence encoding the Human IL1F5 / IL36RN, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 2310.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036407.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 26525 |
Name | IL1F5 / IL36RN Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15993558
|
enQuireBio™
QP10343-EC-5UG |
5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983558
|
enQuireBio™
QP10343-EC-25UG |
25 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15963558
|
enQuireBio™
QP10343-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973558
|
enQuireBio™
QP10343-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_036407.1 | |
IL1F5 / IL36RN Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VLSGALCFRM KDSALKVLYL HNNQLLAGGL HAGKVIKGEE ISVVPNRWLD ASLSPVILGV QGGSQCLSCG VGQEPTLTLE PVNIMELYLG AKESKSFTFY RRDMGLTSSF ESAAYPGWFL CTVPEADQPV RLTQLPENGG WNAPITDFYF QQCD | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
26525 | |
Research Use Only | |
IL36RN | |
The ED50 as determined by inhibiting IL-36 beta induced IL-8 secretion by human preadipocytes is less than 1.0 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 1000 IU/mg in the presence of 20 ng/ml of recombinant human IL-36 beta. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |