missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-17AF Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 7090.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002181.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3605 |
Name | IL-17AF Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15995649
|
enQuireBio™
QP5200-5UG |
5 μg |
107.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15975649
|
enQuireBio™
QP5200-25UG |
25 μg |
251.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955649
|
enQuireBio™
QP5200-100UG |
100 μg |
940.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15985649
|
enQuireBio™
QP5200-500UG |
500 μg |
4315.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965649
|
enQuireBio™
QP5200-1MG |
1 mg |
7090.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_002181.1 | |
IL-17AF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Production of IL-6 from mouse 3T3 cells was significantly induced by less than 50 ng/ml of Human IL-17AF, or activity of at least 2.0 x 10^4 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
3605 | |
Research Use Only | |
IL17 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IL-17A:MIV KAGITIPRNP GCPNSEDKNF PRTVMVNLNI HNRNTNTNPK RSSDYYNRST SPWNLHRNED PERYPSVIWE AKCRHLGCIN ADGNVDYHMN SVPIQQEILV LRREPPHCPN SFRLEKILVS VGCTCVTPIV HHVA IL-17F :MRKIPKVGH TFFQKPESCP PVPGGSMKLD IGIINENQRV SMSRNIESRS TSPWNYTVTW DPNRYPSEVV QAQCRNLGCI NAQGKEDISM NSVPIQQETL VVRRKHQGCS VSFQLEKVLV TVGCTCVTPV IHHVQ | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |