missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFN omega 1 / IFNW1 Protein
A DNA sequence encoding the Human IFN omega 1 / IFNW1, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 665.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002168.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3467 |
Name | IFN omega 1 / IFNW1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15973768
|
enQuireBio™
QP10411-EC-20UG |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15963768
|
enQuireBio™
QP10411-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983768
|
enQuireBio™
QP10411-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_002168.1 | |
IFN omega 1 / IFNW1 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CDLPQNHGLL SRNTLVLLHQ MRRISPFLCL KDRRDFRFPQ EMVKGSQLQK AHVMSVLHEM LQQIFSLFHT ERSSAAWNMT LLDQLHTGLH QQLQHLETCL LQVVGEGESA GAISSPALTL RRYFQGIRVY LKEKKYSDCA WEVVRMEIMK SLFLSTNMQE RLRSKDRDLG SS | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
3467 | |
Research Use Only | |
IFNW1 | |
The ED50 as determined by a chemotaxis bioassay using human TF-1 cells is less than 0.01 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 108 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |