Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFN omega 1 / IFNW1 Protein
A DNA sequence encoding the Human IFN omega 1 / IFNW1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10411-ec-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15963768
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_002168.1
IFN omega 1 / IFNW1 Protein
Research Use Only
IFNW1
The ED50 as determined by a chemotaxis bioassay using human TF-1 cells is less than 0.01 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 108 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
3467
100 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
CDLPQNHGLL SRNTLVLLHQ MRRISPFLCL KDRRDFRFPQ EMVKGSQLQK AHVMSVLHEM LQQIFSLFHT ERSSAAWNMT LLDQLHTGLH QQLQHLETCL LQVVGEGESA GAISSPALTL RRYFQGIRVY LKEKKYSDCA WEVVRMEIMK SLFLSTNMQE RLRSKDRDLG SS
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.