Learn More
Novus Biologicals Recombinant Human gamma-Synuclein Active, Monomer Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
100 μg
2 x 100 μg Fläschchen
5 x 100 μg Fläschchen
Packungsgröße:
1 Set
100 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In vitro Assay, In vivo Assay, SDS-PAGE, Western Blot |
| Zusammensetzung | PBS pH 7.4 |
| Gen-ID (Entrez) | 6623 |
| Menge | 100 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | BCSG1PERSYN, Breast cancer-specific gene 1 protein, gamma-synuclein, persyn, SRPRSN, synoretin, synuclein, gamma (breast cancer-specific protein 1) |
| Gensymbol | SNCG |
| Forschungskategorie | Alzheimers Research, Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Mitotic Regulators, Neuroscience, Stem Cell Markers |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | >95%, by SDS-PAGE |
| Protein | gamma-Synuclein |