Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fibroblast growth factor 23 Protein
A DNA sequence encoding the Human Fibroblast growth factor 23, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10385-ec-5ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15903698
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_065689.1
Fibroblast growth factor 23 Protein
Research Use Only
FGF23
The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF-receptors transfected BaF3 cells is less than 0.5 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 103 IU/mg in the presence of 0.3 ug/ml of rMuKlotho and 10 ug/ml of heparin.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
8074
5 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
YPNASPLLGS SWGGLIHLYT ATARNSYHLQ IHKNGHVDGA PHQTIYSALM IRSEDAGFVV ITGVMSRRYL CMDFRGNIFG SHYFDPENCR FQHQTLENGY DVYHSPQYHF LVSLGRAKRA FLPGMNPPPY SQFLSRRNEI PLIHFNTPIP RRHTRSAEDD SERDPLNVLK PRARMTPAPA SCSQELPSAE DNSPMASDPL GVVRGGRVNT HAGGTGPEGC RPFAKFI
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.