missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Fibroblast growth factor 23 Protein

A DNA sequence encoding the Human Fibroblast growth factor 23, was expressed in the hosts and tags indicated.

123.00 CHF - 2340.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_065689.1
Gen-ID (Entrez) 8074
Name Fibroblast growth factor 23 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15903698
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10385-EC-5UG
5 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15983688
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10385-EC-20UG
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15973688
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10385-EC-100UG
100 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15993688
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10385-EC-250UG
250 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_065689.1
Fibroblast growth factor 23 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
YPNASPLLGS SWGGLIHLYT ATARNSYHLQ IHKNGHVDGA PHQTIYSALM IRSEDAGFVV ITGVMSRRYL CMDFRGNIFG SHYFDPENCR FQHQTLENGY DVYHSPQYHF LVSLGRAKRA FLPGMNPPPY SQFLSRRNEI PLIHFNTPIP RRHTRSAEDD SERDPLNVLK PRARMTPAPA SCSQELPSAE DNSPMASDPL GVVRGGRVNT HAGGTGPEGC RPFAKFI
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
8074
Research Use Only
FGF23
The ED50 as determined by thymidine uptake assay using FGF-receptors transfected BaF3 cells is less than 0.5 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 103 IU/mg in the presence of 0.3 ug/ml of rMuKlotho and 10 ug/ml of heparin.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications