Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human DBPA GST (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18376149 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 18376149
Marke: Novus Biologicals™ H00008531Q0110ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8531
Molekulargewicht 35.64 kDa
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias cold shock domain protein A, Cold shock domain-containing protein A, cold-shock domain protein A, CSDA1, dbpA, DBPAcold-shock domain containing A1, DNA-binding protein A, Single-strand DNA-binding protein NF-GMB, ZO-1-associated nucleic acid-binding protein, ZONAB
Gensymbol YBX3
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein DBPA
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado