Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclin B1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cyclin B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10033-ba-50ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15902788
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_114172.1
Cyclin B1 Protein
Research Use Only
CCNB1
Recombinant Protein
Baculovirus
MALRVTRNSK INAENKAKIN MAGAKRVPTA PAATSKPGLR PRTALGDIGN KVSEQLQAKM PMKKEAKPSA TGKVIDKKLP KPLEKVPMLV PVPVSEPVPE PEPEPEPEPV KEEKLSPEPI LVDTASPSPM ETSGCAPAEE DLCQAFSDVI LAVNDVDAED GADPNLCSEY VKDIYAYLRQ LEEEQAVRPK YLLGREVTGN MRAILIDWLV QVQMKFRLLQ ETMYMTVSII DRFMQNNCVP KKMLQLVGVT AMFIASKYEE MYPPEIGDFA FVTDNTYTKH QIRQMEMKIL RALNFGLGRP LPLHFLRRAS KIGEVDVEQH TLAKYLMELT MLDYDMVHFP PSQIAAGAFC LALKILDNGE WTPTLQHYLS YTEESLLPVM QHLAKNVVMV NQGLTKHMTV KNKYATSKHA KISTLPQLNS ALVQDLAKAV AKV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
891
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol