missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclin B1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cyclin B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
625.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_114172.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 891 |
Name | Cyclin B1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992778
|
enQuireBio™
QP10033-BA-20UG |
20 μg |
625.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982778
|
enQuireBio™
QP10033-BA-100UG |
100 μg |
1735.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902788
|
enQuireBio™
QP10033-BA-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_114172.1 | |
Cyclin B1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
891 | |
Research Use Only | |
CCNB1 | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MALRVTRNSK INAENKAKIN MAGAKRVPTA PAATSKPGLR PRTALGDIGN KVSEQLQAKM PMKKEAKPSA TGKVIDKKLP KPLEKVPMLV PVPVSEPVPE PEPEPEPEPV KEEKLSPEPI LVDTASPSPM ETSGCAPAEE DLCQAFSDVI LAVNDVDAED GADPNLCSEY VKDIYAYLRQ LEEEQAVRPK YLLGREVTGN MRAILIDWLV QVQMKFRLLQ ETMYMTVSII DRFMQNNCVP KKMLQLVGVT AMFIASKYEE MYPPEIGDFA FVTDNTYTKH QIRQMEMKIL RALNFGLGRP LPLHFLRRAS KIGEVDVEQH TLAKYLMELT MLDYDMVHFP PSQIAAGAFC LALKILDNGE WTPTLQHYLS YTEESLLPVM QHLAKNVVMV NQGLTKHMTV KNKYATSKHA KISTLPQLNS ALVQDLAKAV AKV | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |