Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CTF1 Protein
A cDNA sequence encoding the CTF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 6775.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 1489
Name CTF1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol CTF1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984258
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10564-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964258
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10564-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974258
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10564-1MG
1 mg
6775.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
1489
Research Use Only
CTF1
Recombinant Protein
E. coli
MSRREGSLED PQTDSSVSLL PHLEAKIRQT HSLAHLLTKY AEQLLQEYVQ LQGDPFGLPS FSPPRLPVAG LSAPAPSHAG LPVHERLRLD AAALAALPPL LDAVCRRQAE LNPRAPRLLR RLEDAARQAR ALGAAVEALL AALGAANRGP RAEPPAATAS AASATGVFPA KVLGLRVCGL YREWLSRTEG DLGQLLPGGS A
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
CTF1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0M 106 IU/mg.
Human
Untagged
CTF-1 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 30% Acetonitrile and 0.1% TFA.