missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human CSK His Protein

Artikelnummer. 18294090 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,05 mg
0,25 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
0.25 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18294090

Marke: Novus Biologicals™ NBP2518530.25MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-450 of Human CSK The Recombinant Human CSK Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CSK Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 0.5mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Phosphate buffered saline (pH 7.4) containing 20% glycerol, 1mM DTT
Gen-ID (Entrez) 1445
Molekulargewicht TMW: 53.1kDa
Menge 0,25 mg
Lagerungsbedingungen Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias C-Src kinase, c-src tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, MGC117393, Protein-tyrosine kinase CYL, tyrosine-protein kinase CSK
Gebräuchliche Bezeichnung CSK
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt